주요 문서
APO455835325
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.13
MDL number:
bp
98-101
Iupac Name
2-amino-4-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO2/c8-7(9,10)13-4-1-2-6(12)5(11)3-4/h1-3,12H,11H2
InChI key
DNYJUUSAYDJKAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-trifluoromethoxyphenol
Synonym
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Boiling point
98-101
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-trifluoromethoxyphenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)