주요 문서
APO455835242
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.01
MDL number:
bp
92-94
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10(11)12/h1-2H,9H2
InChI key
PDNZCDDWSKYNTE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Boiling point
92-94
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)