주요 문서
APO455835220
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-5-methoxybenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.15
MDL number:
Iupac Name
4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-13-5-2-3-7(12)6(4-5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChI key
BTRQZDUCUGJMPS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-methoxybenzotrifluoride
Synonym
4-Amino-3-(trifluoromethyl)anisole, 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
픽토그램
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-methoxybenzotrifluoride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)