주요 문서
APO455835060
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284.03
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5BrF3NO2/c9-5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)15-8(10,11)12/h1-3H,(H2,13,14)
InChI key
MHJZOZPUSPCZSC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-trifluoromethoxybenzamide
Synonym
2-Bromo-4-carbamoyl-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-(Aminocarbonyl)-4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-trifluoromethoxybenzamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)