주요 문서
APO455834957
Apollo Scientific Ltd
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.14
MDL number:
bp
31-32
Iupac Name
1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H6F2O3/c1-5(12)6-2-3-7-8(4-6)14-9(10,11)13-7/h2-4H,1H3
InChI key
BGHPIIBSWJDRLQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-acetyl-22-difluoro-13-benzodioxole
Synonym
1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethan-1-one, 3',4'-(Difluoromethylenedioxy)acetophenone
Flash Point
97-99/7.5mm
Boiling point
31-32
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-acetyl-22-difluoro-13-benzodioxole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)