mp
93.4
density
1.531
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3
InChI key
USVPQAWBFVANTN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-fluoroanisole
Synonym
1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether
Flash Point
207
Melting Point
93.4
density
1.531
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-fluoroanisole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.