주요 문서
APO455834782
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.58
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO/c9-4-1-2-6(8(10,11)12)5(3-4)7(13)14/h1-3H,(H2,13,14)
InChI key
GHXSHBPNICIQJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylbenzamide
Synonym
2-Carbamoyl-4-chlorobenzotrifluoride, 5-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylbenzamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)