주요 문서
APO455834461
Apollo Scientific Ltd
N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.16
MDL number:
bp
99-101
Iupac Name
N~2~-methyl-5-(trifluoromethyl)-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H8F3N3/c1-12-6-5(11)2-4(3-13-6)7(8,9)10/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
RLRUNZFXEAZVIT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n2-methyl-5-trifluoromethylpyridine-23-diamine
Synonym
3-Amino-2-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, 5-Amino-6-(methylamino)-alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-picoline
Boiling point
99-101
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n2-methyl-5-trifluoromethylpyridine-23-diamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)