주요 문서
APO455834319
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.99
MDL number:
density
1.74
Iupac Name
4-bromo-3-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
InChI key
QBLOMVIUENUOJY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoropyridine
density
1.74
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoropyridine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)