bp
120-123
Iupac Name
(5-fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6-2-3-8(10)4-7(6)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
BPWHUOQJJZVQLO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylphenylacetic-acid
Synonym
5-Fluoro-o-tolylacetic acid, 2-(Carboxymethyl)-4-fluorotoluene
Boiling point
120-123
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylphenylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.