주요 문서
APO455833961
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.17
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-2-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI key
KDOUBUZYGVSSLM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylbenzylamine
Synonym
(5-Fluoro-2-methylphenyl)methylamine, (5-Fluoro-o-tolyl)methylamine
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylbenzylamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)