주요 문서
APO455833816
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.59
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-fluorobenzylamine
Inchi Code
1S/C7H7ClFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H,4,10H2
InChI key
BFLBLJKULFDOTN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-fluorobenzylamine
Synonym
(5-Chloro-2-fluorophenyl)methylamine
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-fluorobenzylamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)