주요 문서
APO455833813
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.59
MDL number:
density
1.25
Iupac Name
3-fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(8(9)11)4-7(5)10/h2-4H,1H3
InChI key
DPWCZSXNEGNALT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzoyl-chloride
Flash Point
216
density
1.25
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzoyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)