주요 문서
APO455833616
Apollo Scientific Ltd
6-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.26
MDL number:
Iupac Name
6-phenyl-2-(2-pyrazinyl)-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C14H10N4O/c19-13-8-11(10-4-2-1-3-5-10)17-14(18-13)12-9-15-6-7-16-12/h1-9H,(H,17,18,19)
InChI key
KRRPZHCPLYVAGX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-phenyl-2-pyrazin-2-ylpyrimidin-4-ol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-phenyl-2-pyrazin-2-ylpyrimidin-4-ol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)