주요 문서
APO455833609
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.46
MDL number:
bp
24-25
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C2BrClN2S/c3-1-5-2(4)7-6-1
InChI key
CXUWGEWQRCXJDC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-chloro-124-thiadiazole
Flash Point
192-194
Boiling point
24-25
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-chloro-124-thiadiazole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)