주요 문서
APO455833371
Apollo Scientific Ltd
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
310.35
MDL number:
bp
234.5-236.0
Iupac Name
7-(benzyloxy)tryptophan
Inchi Code
1S/C18H18N2O3/c19-15(18(21)22)9-13-10-20-17-14(13)7-4-8-16(17)23-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-8,10,15,20H,9,11,19H2,(H,21,22)
InChI key
MWHVBFNZTDNYRK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-benzyloxy-dl-tryptophan
Boiling point
234.5-236.0
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-benzyloxy-dl-tryptophan
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)