주요 문서
APO455833107
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.2
MDL number:
bp
196-197
Iupac Name
2-amino-5-phenyl-3-furonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2O/c12-7-9-6-10(14-11(9)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,13H2
InChI key
UWTDTJWGYWUILP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-phenyl-3-furonitrile
Boiling point
196-197
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-phenyl-3-furonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)