주요 문서
APO455832928
Apollo Scientific Ltd
2-(tert-Butyl)-1H-indole-3-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.27
MDL number:
bp
224
Iupac Name
2-tert-butyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-13(2,3)12-10(8-15)9-6-4-5-7-11(9)14-12/h4-8,14H,1-3H3
InChI key
HKBWAYDAIZSXQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-tert-butyl-1h-indole-3-carboxaldehyde
Boiling point
224
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-tert-butyl-1h-indole-3-carboxaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)