주요 문서
APO455832882
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.71
MDL number:
Iupac Name
3'-methyl[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13N.ClH/c1-10-5-4-6-11(9-10)12-7-2-3-8-13(12)14;/h2-9H,14H2,1H3;1H
InChI key
JGUMTRBKXJUBAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-3-methylbiphenyl-hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-3-methylbiphenyl-hydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)