주요 문서
APO455832862
Apollo Scientific Ltd
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.17
MDL number:
Iupac Name
2-(3-hydroxy-1-propynyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-8-10-5-2-1-4-9(10)6-3-7-12/h1-2,4-5,12H,7H2
InChI key
ABSXJTJGIGJBOE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-3-hydroxyprop-1-ynylbenzonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-3-hydroxyprop-1-ynylbenzonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)