주요 문서
APO455832643
Apollo Scientific Ltd
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.21
MDL number:
Iupac Name
1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-6-10-8(11-7-1)2-4-9-5-3-8/h9H,1-7H2
InChI key
ZQGLEEFGEZLSAJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/15-dioxa-9-azaspiro55undecane
Flash Point
65-67
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/15-dioxa-9-azaspiro55undecane
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)