주요 문서
APO455832603
Apollo Scientific Ltd
1-(Morpholin-4-yl)-2-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
bp
63-65
Iupac Name
4-(1-piperazinylacetyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H19N3O2/c14-10(13-5-7-15-8-6-13)9-12-3-1-11-2-4-12/h11H,1-9H2
InChI key
LISKJKUMLVQGKE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-morpholin-4-yl-2-piperazin-1-ylethan-1-one
Boiling point
63-65
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-morpholin-4-yl-2-piperazin-1-ylethan-1-one
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)