주요 문서
APO455832239
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Chlorophenyl)propan-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.65
MDL number:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12ClN/c1-9(2,11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,11H2,1-2H3
InChI key
JCUUNSQUTQELEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpropan-2-amine
Flash Point
91/4mm
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpropan-2-amine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)