주요 문서
APO455832191
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.47
MDL number:
bp
120-125
Iupac Name
3-chloro-2-(4-morpholinyl)-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BClN2O3/c11-8-7(10(14)15)1-2-12-9(8)13-3-5-16-6-4-13/h1-2,14-15H,3-6H2
InChI key
NCQGXSBDQBKPEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-morpholin-4-ylpyridine-4-boronic-acid
Boiling point
120-125
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-morpholin-4-ylpyridine-4-boronic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)