주요 문서
APO455831988
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-aminophenylacetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.65
MDL number:
Iupac Name
methyl (3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7;/h2-5H,6,10H2,1H3;1H
InChI key
OOGVJPZOIXNNHQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-aminophenylacetate-hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-aminophenylacetate-hydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)