주요 문서
APO455831856
Apollo Scientific Ltd
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.96
MDL number:
bp
102-108
Iupac Name
5-(methoxycarbonyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BNO4/c1-13-7(10)5-2-6(8(11)12)4-9-3-5/h2-4,11-12H,1H3
InChI key
PGTWAVVFCNTGCS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxycarbonylpyridine-3-boronic-acid
Boiling point
102-108
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxycarbonylpyridine-3-boronic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)