주요 문서
APO455831827
Apollo Scientific Ltd
1-Benzhydryl-2-thiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.34
MDL number:
bp
184
Iupac Name
N-benzhydrylthiourea
Inchi Code
1S/C14H14N2S/c15-14(17)16-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H3,15,16,17)
InChI key
ORTDRGIAWHXESM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-benzhydryl-2-thiourea
Boiling point
184
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-benzhydryl-2-thiourea
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)