주요 문서
APO455831626
Apollo Scientific Ltd
2-Ethynyl-5-methoxypyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
134.14
MDL number:
Iupac Name
2-ethynyl-5-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-3-6-4-9-7(10-2)5-8-6/h1,4-5H,2H3
InChI key
CGBDPVUIUFCVQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynyl-5-methoxypyrazine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynyl-5-methoxypyrazine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)