주요 문서
APO455831581
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-ethynylpyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-ethynyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-3-7-4-5-8(10-6-7)9(11)12-2/h1,4-6H,2H3
InChI key
PGYCVRHIHIYNBF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-ethynylpyridine-2-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-ethynylpyridine-2-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)