주요 문서
APO455831580
Apollo Scientific Ltd
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.49
MDL number:
bp
61-62
Iupac Name
2-bromo-3-thiophenecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2BrClOS/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H
InChI key
UIKWDIMOQHGQHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromothiophene-3-carbonyl-chloride
Boiling point
61-62
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromothiophene-3-carbonyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)