주요 문서
APO455831181
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-iodotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
296.93
MDL number:
density
2.07
Iupac Name
1-bromo-4-iodo-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrI/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI key
QSQOGKONVJDRNH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodotoluene
Flash Point
148/20mm
density
2.07
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodotoluene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)