주요 문서
APO455831136
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
326.96
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-5-iodo-2-methoxy-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrIO/c1-5-3-6(10)4-7(9)8(5)11-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
QBWYZSWAPPFKHI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-iodo-6-methylanisole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-iodo-6-methylanisole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)