주요 문서
APO455831111
Apollo Scientific Ltd
(2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.25
MDL number:
bp
163-165
Iupac Name
(2-acetyl-1,2-dihydro-1-isoquinolinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-9(15)14-7-6-10-4-2-3-5-11(10)12(14)8-13(16)17/h2-7,12H,8H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
OVJMQMJXWCLLKF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-acetyl-12-dihydroisoquinolin-1-ylacetic-acid
Boiling point
163-165
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-acetyl-12-dihydroisoquinolin-1-ylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)