주요 문서
APO455830906
Apollo Scientific Ltd
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
303
MDL number:
Iupac Name
5-(bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H8BrN.BrH/c11-6-8-2-1-3-9-7-12-5-4-10(8)9;/h1-5,7H,6H2;1H
InChI key
LZMGMJIKMWSHCV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromomethylisoquinoline-hydrobromide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromomethylisoquinoline-hydrobromide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)