주요 문서
APO455830661
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-7-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-5-2-3-7(9)6-4-10-11-8(5)6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
JTFKASPFJNQUBL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-7-methyl-1h-indazole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-7-methyl-1h-indazole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)