주요 문서
APO455829999
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-methoxyphenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.07
MDL number:
bp
132-134
Iupac Name
(5-bromo-2-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-13-8-3-2-7(10)4-6(8)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
BBHBUJQFVCMESB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methoxyphenylacetic-acid
Boiling point
132-134
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methoxyphenylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)