주요 문서
APO455829995
Apollo Scientific Ltd
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
Iupac Name
N-(3-acetylphenyl)-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-8(13)10-5-4-6-11(7-10)12(3)9(2)14/h4-7H,1-3H3
InChI key
FTTSEBPNAOFITJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-3-acetylphenyl-n-methylacetamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-3-acetylphenyl-n-methylacetamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)