주요 문서
APO455829956
Apollo Scientific Ltd
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
MDL number:
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c10-6-7-1-2-8-9(5-7)12-4-3-11-8/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
JGSRMKGBXNXODT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dihydro-14-benzodioxine-6-carbonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dihydro-14-benzodioxine-6-carbonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)