주요 문서
APO455829954
Apollo Scientific Ltd
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
bp
120-123
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10-7(8)4-6(9-10)5-2-3-5/h4-5H,2-3,8H2,1H3
InChI key
YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine
Boiling point
120-123
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)