주요 문서
APO455829858
Apollo Scientific Ltd
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.64
MDL number:
Iupac Name
methyl 1-chloro-7-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)8-3-2-7-4-5-13-10(12)9(7)6-8/h2-6H,1H3
InChI key
SZKDMOYPYAUGPM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)