주요 문서
APO455829744
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.32
MDL number:
bp
36-39
Iupac Name
ethyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c1-3-16-13(15)11-9(2)14-12(17-11)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,3H2,1-2H3
InChI key
FYPLITQTMHJFKK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-methyl-2-phenyl-13-thiazole-5-carboxylate
Flash Point
150/0.4mm
Boiling point
36-39
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-methyl-2-phenyl-13-thiazole-5-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)