주요 문서
APO455829495
Apollo Scientific Ltd
4-Iodobenzenesulphonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.09
MDL number:
Iupac Name
4-iodobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6INO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChI key
KQZFABSTXSNEQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-iodobenzenesulphonamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-iodobenzenesulphonamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)