주요 문서
APO455829391
Apollo Scientific Ltd
Ethyl quinoxaline-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.21
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-quinoxalinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-2-15-11(14)8-3-4-9-10(7-8)13-6-5-12-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
KGGWBCOZLWDYSQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-quinoxaline-6-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-quinoxaline-6-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)