주요 문서
APO455829201
Apollo Scientific Ltd
Diethyl 2-cyano-3-oxosuccinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.19
MDL number:
bp
88-90
Iupac Name
diethyl 2-cyano-3-oxosuccinate
Inchi Code
1S/C9H11NO5/c1-3-14-8(12)6(5-10)7(11)9(13)15-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FTSVKFGREWPODP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Boiling point
88-90
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)