주요 문서
APO455828933
Apollo Scientific Ltd
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.19
MDL number:
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c13-8-10-6-7-11-12(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI key
OQORFMABOZEDBL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)