주요 문서
APO455828574
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.68
MDL number:
Iupac Name
2-(4-methylphenoxy)nicotinoyl chloride
Inchi Code
1S/C13H10ClNO2/c1-9-4-6-10(7-5-9)17-13-11(12(14)16)3-2-8-15-13/h2-8H,1H3
InChI key
CGQBNLMZQVRGLL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-methylphenoxypyridine-3-carbonyl-chloride
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-methylphenoxypyridine-3-carbonyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)