주요 문서
APO455828549
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-3,4-dimethylbenzene-1,2-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.09
MDL number:
bp
87-88
Iupac Name
5-bromo-3,4-dimethyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-4-5(2)8(11)7(10)3-6(4)9/h3H,10-11H2,1-2H3
InChI key
VVZQTDJQVSDRAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-34-dimethylbenzene-12-diamine
Boiling point
87-88
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-34-dimethylbenzene-12-diamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)