주요 문서
APO455828458
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.61
MDL number:
bp
82-83
Iupac Name
methyl 3-amino-4-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
LOCJPOYKBUUVKU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Boiling point
82-83
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)