주요 문서
APO455828177
Apollo Scientific Ltd
8-Amino-4-methylquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)11/h2-6H,11H2,1H3
InChI key
JRIMCEIADALFEE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-4-methylquinoline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-4-methylquinoline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)