주요 문서
APO455828148
Apollo Scientific Ltd
3-Ethynylbenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.15
MDL number:
bp
42-45
Iupac Name
3-ethynylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H5N/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h1,3-6H
InChI key
OFXNEEFXYBSZJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethynylbenzonitrile
Boiling point
42-45
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethynylbenzonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)